Próba
99%
Postać
powder
gęstość
7.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Bi]S[Bi]=S
InChI
1S/2Bi.3S
Klucz InChI
ZABYETDLLXARHZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2