Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1646384
Assay:
97%
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
340 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1c2ccccc2c(C#N)c3ccccc13
InChI
1S/C16H8N2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H
InChI key
BIOPPFDHKHWJIA-UHFFFAOYSA-N
General description
9,10-Anthracenedicarbonitrile (DCA, ADC) is an anthracene derivative. Photochemical reactions of DCA in MeCN-MeOH or MeCN-H2O containing hydroxides or methoxides affords 9-methylimino-10-anthracenecarbonitrile. It participates in the generation of nucleophilic α-hydroxymethyl radicals from α-silyl ethers by irradiation. Binding energy of 9,10-anthracenedicarbonitrile adsorbed onto graphene is -1.23eV.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description analytical standard |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 340 °C (lit.) | mp 117-119 °C (lit.) | mp 164-166 °C (lit.) | mp 245-248 °C (lit.) |
| functional group nitrile | functional group - | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?