Opis ogólny
Instrukcja obsługi Photo KitAlysis
Cechy:
- Zaprojektowany i przetestowany przez chemików syntetycznych.
- Kontroler zapewnia powtarzalny wybór miliamperów dla intensywności fotonów (sprzedawany oddzielnie).
- Zmienne wyjście LED 0-30 mA
- Niemagnetyczna podstawa LED
- Chemicznie odporna osłona LED
- Okablowanie pokryte PTFE
Photo Kitalysis Starter Kit wymagany do działania (sprzedawany oddzielnie). Najlepszy w połączeniu z KitAlysis Benchtop Inertion Box (sprzedawany oddzielnie).
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
PhotoKitAlysis Reaction Kit aids in cross-coupling reactions, offering pre-weighed components for optimization.
Protokoły
Materials and procedure Step-by-Step Guide for Photocatalysis High-Throughput Reaction Screening Kit