Przejdź do
793876
9-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
solid
Synonim(y):
9-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
831,00 zł
623,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H28BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
623,25 zł
Cena katalogowa831,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
9-Mesityl-2,7-dimethyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: acridinium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, reagent type: organic catalyst
photocatalyst activation
440 nm
SMILES string
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC(C)=C3)=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC=C(C)C=C52.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C30H28N.BF4/c1-19-11-13-27-25(17-19)30(29-22(4)15-21(3)16-23(29)5)26-18-20(2)12-14-28(26)31(27)24-9-7-6-8-10-24;2-1(3,4)5/h6-18H,1-5H3;/q+1;-1
InChI key
SBPUTXHOHXQDIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900421900694900693
description
-
description
≥95%
description
≥93%
description
95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: acridinium
reaction suitability
core: acridinium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: acridinium
reaction suitability
core: acridinium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
photocatalyst activation
440 nm
photocatalyst activation
455 nm
photocatalyst activation
460 nm
photocatalyst activation
450 nm
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)