Merck
343714
Sigma-Aldrich
Dichlorotris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) hydrate
98%
Synonim(y):
Tris(1,10-phenanthroline)ruthenium(II) chloride hydrate
Wybierz wielkość
1 G
635,00 zł
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
635,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H24Cl2N6Ru · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.59 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
635,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.Cl[Ru]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.2ClH.H2O.Ru/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;;/h3*1-8H;2*1H;1H2;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
WGNGRGQLNAWTJI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
The oxygen sensitivity and phototoxicity of [Ru(Phen)] in chicken embryo chorioallantoic membrane was investigated. [1]
Zastosowanie
Fluorescence quenching of dichloro(tris-1,10-phenanthroline) ruthenium (II) hydrate is is triggered by oxygen.[2]1 (Ru(phen)3Cl2 may be used to imprint mesoporous molecular sieves (SBA-15). [3]
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Molecular imprinting of mesoporous SBA-15 with chiral ruthenium complexes.
Coutinho D,et al
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association null
Oxygen sensor based on the fluorescence quenching of a ruthenium complex immobilized in a biocompatible poly (ethylene glycol) hydrogel.
O' Neal DP, et al.
Sensors null
Jianfeng Zhang et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-25)
A cost-effective, simple, and time-saving method to fabricate mono-dispersed periodic microsphere structures on substrates with patterned sites is very meaningful due to their significance on various biological studies. Herein, a simple and facile method to fabricate mono-dispersed microsphere arrays on
In vivo measurement of tissue oxygenation by time-resolved luminescence spectroscopy: advantageous properties of dichlorotris (1, 10-phenanthroline)-ruthenium (II) hydrate.
Huntosova V, et al.
Journal of Biomedical Optics null
In vivo measurement of tissue oxygenation by time-resolved luminescence spectroscopy: advantageous properties of dichlorotris (1, 10-phenanthroline)-ruthenium (II) hydrate.
Huntosova V, et al.
Journal of Biomedical Optics, 077004-077004 null