Kluczowe dokumenty
272345
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
98%
Synonim(y):
2,4,6-Triphenylpyrylium fluoborate (6CI), 2,4,6-Triphenylpyrylium fluoroborate, 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate (7CI), TPPT
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
250-251 °C (lit.)
aktywacja fotokatalizatora
462 nm
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)-c2cc([o+]c(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
Klucz InChI
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?