Przejdź do
900693
9-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate
95%, powder or crystals
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32NO4BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
581.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
9-Mesityl-1,3,6,8-tetramethoxy-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: acridinium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
photocatalyst activation
450 nm
SMILES string
CC1=CC(C)=CC(C)=C1C2=C(C(OC)=CC(OC)=C3)C3=[N+](C4=CC=CC=C4)C5=CC(OC)=CC(OC)=C52.FB(F)F.[F-]
InChI
1S/C32H32NO4.BF3.FH/c1-19-13-20(2)29(21(3)14-19)32-30-25(15-23(34-4)17-27(30)36-6)33(22-11-9-8-10-12-22)26-16-24(35-5)18-28(37-7)31(26)32;2-1(3)4;/h8-18H,1-7H3;;1H/q+1;;/p-1
InChI key
HCYMGKLDRBXSLK-UHFFFAOYSA-M
Application
Robust acridinium-based photocatalyst reported by Nicewicz and coworkers as an alternative to transition-metal-based photocatalysts with higher chemical stability and attenuated redox potential.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900694793876909033
description
95%
description
≥93%
description
-
description
-
assay
95%
assay
≥93%
assay
-
assay
-
reaction suitability
core: acridinium, reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: acridinium
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: acridinium
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
photocatalyst activation
450 nm
photocatalyst activation
460 nm
photocatalyst activation
440 nm
photocatalyst activation
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)