Merck
KITALYSISBASE
Sigma-Aldrich
KitAlysis High-Throughput Base Screening Kit - Pack of 2
Synonim(y):
Base screen, Base screening kit, KitAlysis base
Wybierz wielkość
2 PKG
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 PKG
1650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupa funkcyjna
phosphine
Zastosowanie
Versatile base screening kit for cross-coupling reactions and other synthetic transformations. Step-by-step user guide and a downloadable experimental excel sheet are provided in the below hyperlinks.
Step-by-Step Guide for KitAlysis High-Throughput Base Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that contain the following:
  • 7 X 2 pre-weighed bases (30 μmol) in individual microvials with magnetic stir bars
  • 4 X 2 base solutions
  • 2 empty microvials for Chemist′s Choice of base allowing customization
  • 4 degassed anhydrous solvents (DMF, MeOH, THF, Toluene)
  • 2 NEW KitAlysis 24-Well Reaction Block Replacement Films
  • 4 empty substrate stock solution reaction vials with stirbars
Monitor reaction progress via TLC-MS by following this protocol
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Cechy i korzyści
  • Designed and tested by synthetic chemists
  • Easily run 24-microscale reactions in parallel
  • 10 μmol reactions with 3 equiv. base, 0.1 M concentration
  • Customizable Excel Template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks
Informacje prawne
KitAlysis is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Potassium bicarbonate, ACS reagent, 99.7%, powder, crystals or granules
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • RDD019Potassium phosphate tribasic, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%Karta charakterystyki
  • 441902Cesium carbonate, ReagentPlus®, 99%Karta charakterystyki
  • 757551Potassium hydroxide, anhydrous, ≥99.95% trace metals basisKarta charakterystyki
  • 791733Potassium acetate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%Karta charakterystyki
  • 1390091,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98%Karta charakterystyki
  • 225770Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution, 1.0 M in THFKarta charakterystyki
  • 702706Sodium tert-butoxide solution, 2 M in THF, ZerO2®Karta charakterystyki
  • 900522Toluene, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900632Triethylamine, ZerO2®, ≥99%Karta charakterystyki
  • 900636Tetrahydrofuran, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%Karta charakterystyki
  • 900638N,N-Dimethylformamide, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • 900641Methanol, anhydrous, ZerO2®, 99.8%Karta charakterystyki
  • Z118850Spinbar® magnetic stirring fleas, red, L 10 mm, diam. 3 mmKarta charakterystyki
  • Z742110KitAlysis 24-well reaction block replacement filmKarta charakterystyki
  • 900501Potassium carbonate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%Karta charakterystyki
  • 655104Sodium hydroxide, reagent grade, 97%, powderKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (16)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland,Testes
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
-5.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Powiązane treści
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
Projektowanie i optymalizacja reakcji chemicznych w syntezie organicznej ma na celu precyzyjną zmianę parametrów reakcji w celu osiągnięcia optymalnych wyników w znajdowaniu ścieżek do cząsteczek docelowych.