Product 318337 is not function tested during quality control testing for use in either the sperm chromatin structure assay (SCSA) or the sperm DNA structure assay. The product is sold for Research Use Only. Quality Control testing includes testing for appearance, infrared spectrum, extinction coefficients at 3 different wavelengths, carbon, nitrogen, purity by HPLC, zinc, solubility, and water content. The literature shows that Acridine Orange is used for differential staining of DNA and RNA and a wide range of other uses. The website does list various uses for product 318337. The list however is not all inclusive of the uses for which the dye can be used. It is up to the customer to determine if the dye is acceptable for their intended use(s).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 243,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
243,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange
mp
284-287 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1%, clear, orange to red
λmax
492 nm
ε (extinction coefficient)
≥14,000 at 227-233 nm in water at 0.005 g/L, ≥35000 at 265-271 nm in water at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3.ClH.H2O/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;/h5-11H,1-4H3;1H;1H2
InChI key
JUAAUEXLEKAEQC-UHFFFAOYSA-N
Application
- to stain intracellular acidic vesicles.
- to measure lysosomal membrane permeability (LMP).
- or autophagy detection.[1]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| color orange | color orange to red | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form solution | form powder | form powder |
| solubility H2O: 0.1%, clear, orange to red | solubility - | solubility 1 M HCl: 1 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay - | assay - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 318337-250MG | 04061833257920 |
| 318337-5G | 04061826693391 |
| 318337-1G | 04061826693353 |
-
Is product 318337, Acridine Orange hydrochloride hydrate, used for sperm chromatin structure assay (SCSA) and sperm DNA structure assay?