Merck
900421
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
≥95%
Synonim(y):
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate, 3,6-Di-tert-butyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-10-phenylacridinium tetrafluoroborate
Wybierz wielkość
100 MG
543,00 zł
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
543,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H40BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
573.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: acridinium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
277.2 °C
aktywacja fotokatalizatora
455 nm
ciąg SMILES
[F-][B+3]([F-])([F-])[F-].C=1C=CC(=CC1)[N+]=2C=3C=C(C=CC3C(=C4C=CC(=CC42)C(C)(C)C)C=5C(=CC(=CC5C)C)C)C(C)(C)C
InChI
InChI=1S/C36H40N.BF4/c1-23-19-24(2)33(25(3)20-23)34-29-17-15-26(35(4,5)6)21-31(29)37(28-13-11-10-12-14-28)32-22-27(36(7,8)9)16-18-30(32)34;2-1(3,4)5/h10-22H,1-9H3;/q+1;-1
Klucz InChI
YUNSHKYOOCWQRB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
9-Mesityl-3,6-di-tert-butyl-10-phenylacridinium tetrafluoroborate is an acridium-based photocatalyst that can be an alternative to transition-metal-based photocatalysts due to its higher chemical stability and attenuated redox potential.[1]
When employed with TEMPO, this acridinium photocatalyst promotes the site-selective amination of a variety of simple and complex aromatics with heteroaromatic azoles. When ammonium carbamate is used as the amine, anilines can be achieved directly.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Acridinium-Based Photocatalysts: A Sustainable Option in Photoredox Catalysis.
Joshi-Pangu A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(16), 7244-7249 (2016)
Powiązane treści
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.