Z744035
Penn PhD Photoreactor M2
Synonim(y):
photoreactor
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Właściwości
thermocouple type K-Type Thermocouple
(Touch Screen: 3.5” TFT LCD; 320 x 480 resolution)
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Parametry
(Variable stir bar control 100 - 2000 RPM)
0-95% RH at 10-40 °C
szer. × wys. × śr.
11.4 cm × 27.2 cm × 27.9 cm
4.5 in. × 10.7 in. × 11.0 in.
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features and Benefits
- Modular design allows for use with a variety of wavelengths: 450 nm (included), 420 nm (sold separately), 395 nm (sold separately) and 365 nm (sold separately)
- 360 degree reflective environment maximizes surface area photon capture
- Light shield interlock prevents user exposure to harmful light rays
- Interactive touch screen controls reaction parameters
- Intertek ETL, CE, and CB approved
- User defined parameters including temperature, light intensity, fan speed and stirring
- Auto stop, pause and reset options
- Supports vial sizes gc, 4, 8, 20, 40 ml
- Multi-vial holders are available to allow four 8 mL vials and five 4 mL vials reactions to be run in parallel.
- Temp feedback using a k-type thermocouple
- Z744035-1EA-US: type B
- Z744035-1EA- IN: type D
- Z744035-1EA-EU-E: type E
- Z744035-1EA-EU-F: type F
- Z744035-1EA-UK: type G
- Z744035-1EA-CN: type I
- Z744035-1EA-CH: type J
Photocatalysis Technology Spotlight
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
Niniejszy przegląd zawiera podsumowanie najnowszych podejść do opracowywania ekologicznych metod reakcji z udziałem światła widzialnego, które działają w łagodnych warunkach i pozwalają uniknąć konieczności stosowania toksycznych katalizatorów z metali przejściowych lub trudnych warunków reakcji.
Photoredox catalysis is a powerful synthetic methodology to form challenging covalent bonds using light irradiation. It is effective for light-driven polymer and small molecule synthesis.
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.