Przejdź do
900644
Acetonitrile
99.8%, ZerO2®, anhydrous
Synonim(y):
Acetonitrile ZerO2®, Degassed and low oxygen acetonitrile, Acetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 x 2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Quality Segment
grade
ZerO2®
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
16 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% water
water
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AX015211008634442
description
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
description
anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
suitable for DNA synthesis, ≥99.9% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
99.8%
assay
≥99.9% (GC)
assay
99%
assay
≥99.9% (GC)
grade
ZerO2®
grade
biotech. grade, anhydrous
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)