Przejdź do
P2508
Proflavine hemisulfate salt hydrate
powder
Synonim(y):
3,6-Diaminoacridine hemisulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3 · 0.5 H2SO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.29 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-320-3
Beilstein/REAXYS Number:
3921806
MDL number:
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 10 mg/mL
fluorescence
λex 444 nm; λem 508 nm (0.01M HCl)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4
InChI
1S/2C13H11N3.H2O4S.H2O/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4;/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
DTRLDKDFCPUGCA-UHFFFAOYSA-N
General description
Proflavine is a small, amphipathic, acridine-derived fluorescent dye.Proflavine hemisulfate is used as a rapid stain for cytological studies of biological specimens. It stains cytoplasmic structures and nuclei. Proflavine has the capability to intercalate double stranded DNA.
Application
Proflavine hemisulfate salt hydrate has been used to stain cells of the 1483 cell line. It has also been used as a calibrating dye in fluorescence resonance energy transfer (FRET) analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10419A5144211761
fluorescence
λex 444 nm; λem 508 nm (0.01M HCl)
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
hot water: 50 mg/mL, green
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)