Przejdź do
919403
CCW16-C4-BocNH
95%
Synonim(y):
tert-Butyl (4-(4-(4-(N-benzyl-2-chloroacetamido)phenoxy)phenoxy)butyl)carbamate, Crosslinker-E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, RNF4-targeting building block, Template for synthesis of targeted protein degrader
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H35ClN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
CCW16
Quality Segment
assay
95%
form
viscous liquid
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reagent type: ligand-linker conjugate
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)OC3=CC=C(OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O)C=C3
InChI
1S/C30H35ClN2O5/c1-30(2,3)38-29(35)32-19-7-8-20-36-25-15-17-27(18-16-25)37-26-13-11-24(12-14-26)33(28(34)21-31)22-23-9-5-4-6-10-23/h4-6,9-18H,7-8,19-22H2,1-3H3,(H,32,35)
InChI key
JABXXARCXCVEGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Protein degrader builiding block CCW16-C4-BocNH enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a RING finger protein 4 (RNF4)-recruiting ligand, an alkyl-chain crosslinker, and a pendant amine for reactivity with a carboxylic acid on the target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant amine, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901824919411919438
description
95%
description
-
description
-
description
≥95%
functional group
amine
functional group
carboxylic acid
functional group
amine
functional group
amine
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reagent type: ligand-linker conjugate
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reagent type: ligand-linker conjugate, reactivity: carboxyl reactive
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
viscous liquid
form
solid
form
viscous liquid
form
liquid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)