Merck
131601P
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Egg), Avanti Polar Lipids, Powder
別名:
L-α-ホスファチジルコリン(95%)(卵、ニワトリ)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥93,200
5 G
¥373,000
10 G
¥512,000
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥93,200
5 G
¥373,000
10 G
¥512,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥93,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Egg PC 95%, Avanti Research - A Croda Brand
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (131601P-1g)
pkg of 10 × 1 g (131601P-10g)
pkg of 5 × 1 g (131601P-5g)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
l-α-ホスファチジルコリンは、ニワトリ卵の総リン脂質の20%を占めています。それぞれsn-1およびsn-2位にパルミチン酸(16:0)およびオレイン酸(18:1)を有しています。[1]
Egg PCは、Total Egg Extractをさらに精製したものです。この天然脂質は混合物で、上記に示したその構造は本化合物に存在する可能性のある一構造の代表にすぎません。脂肪酸の平均分布を示す図をご参照ください。
Egg PC(95%)は、複数の二重結合を含む16~22個の炭素原子による長鎖アシルの混合物です。リン酸脂質の大半(98%)には、飽和および不飽和型の一本鎖が含まれます。[2]
アプリケーション
Egg PC(95%)は、神経成長因子(NGF)封入のための高密度リポタンパク(HDL)によるナノ粒子の合成に使用されています。[3]また、プロテオリポソームの調製にも使用されています。[4]
Egg PC(95%)は、精製Kv1.3のリポソームへの再構成に使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
飽和型Egg PCは、コレステロール吸収の阻害を支援します。[1]脂質調製[6]および生物物理学試験のためのリポソームに使用されます[2]Egg PCは、微生物の基質として働きトリメチルアミンN-オキシド(TMAO)合成をもたらすことにより、心血管疾患(CVD)リスクに関与します。 [1]
包装
125 mL琥珀色広口スクリューキャップガラスボトル(131601P-5g)
250 mL琥珀色広口スクリューキャップガラスボトル(131601P-10g)
60 mL琥珀色広口スクリューキャップガラスボトル(131601P-1g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
131601P-BULK:
131601P-1G:
131601P-10G:
131601P-5G:
131601P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A multiplatform strategy for the discovery of conventional monoclonal antibodies that inhibit the voltage-gated potassium channel Kv1. 3
Bednenko J, et al.
MAbs, 10(4), 636-650 (2018)
Structure of Outward-Facing PglK and Molecular Dynamics of Lipid-Linked Oligosaccharide Recognition and Translocation
Perez C, et al.
Structure (2019)
Preparation and characterization of novel hdl-mimicking nanoparticles for nerve growth factor encapsulation
Zhu, Jing and Dong, Xiaowei
Journal of Visualized Experiments, (123), e55584-e55584 (2008)
Characterization of interactions of eggPC lipid structures with different biomolecules
Chahar FC, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 210, 60-69 (2018)
Egg phospholipids and cardiovascular health
Blesso C
Nutrients, 7(4), 2731-2747 (2015)