Fontos dokumentumok
500976
Supelco
Vinyl chloride solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Vinyl chloride, is a regulated and carcinogenic compound, belonging to the class of organochlorides. It is an industrially important chemical, used as a monomer in the production of polyvinyl chloride (PVC), which finds a variety of applications in food wrapping films, raincoats, electric insulation, pipes and bottles, plastic containers, etc.
Vinyl chloride is a colorless gas, which can serve as a monomer for the industrial production of poly(vinyl chloride) homopolymer and copolymer. It can also be used in the production of vinyl stearate, vinylidene chloride, tri- and tetra-chloroethylene. It can be obtained via reaction of hydrochloric acid with acetylene derived from calcium carbide.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Vinyl chloride solution has been used as a certified reference material for the quantification of the analyte in air samples using thermal desorption gas chromatography mass spectrometry (TD-GC−MS).
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
11.0 °C - closed cup - Solvent
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Vinyl chloride: still a cause for concern.
Kielhorn J, et al.
Environmental Health Perspectives, 108(7), 579-588 (2019)
Intrusion of chlorinated hydrocarbons and their degradation products from contaminated soil. Measurement of indoor air quality and biomonitoring by analysis of end-exhaled air
Scheepers JTP, et al.
The Science of the Total Environment, 653, 223-230 (2019)
Intratec Solutions
Vinyl Chloride Production from Ethylene Dichloride - Cost Analysis - VCM E11A (2016)
J Phillip Kaiser et al.
International journal of toxicology, 31(6), 551-563 (2012-12-01)
Liver disease is a major health issue characterized by several pathological changes, with steatosis (fatty liver) representing a common initial step in its pathogenesis. Steatosis is of critical importance because prevention of fatty liver can obviate downstream pathologies of liver
G M Bodienkova et al.
Meditsina truda i promyshlennaia ekologiia, (3)(3), 21-27 (2013-06-22)
This paper considers the features of disorders of immunity in chronic exposure to vinyl chloride at work and in experimental animals. It is shown that one of the earliest and most sensitive indicators of the formation of the resistance of