Merck
48838
Supelco
Ethylene oxide solution
certified reference material, 50 mg/mL in methanol
Méret kiválasztása
1 ML
39 300,00 Ft
39 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
39 300,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
39 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
50 mg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find a list of available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Ethylene oxide is a toxic and flammable liquid, which can be obtained via vapor phase oxidation of ethylene.[1] It can be used in the synthesis of ethylene glycol[2], glycol ethers, surfactants and ethanolamines.[1] It is an industrially important chemical, that can be used as fumigant to sterilize dental and medical equipments.[2]
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 1
1 of 1
Harte J, et al.
Toxics A to Z: A Guide to Everyday Pollution Hazards (1991)
Mannan S
Lees' Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control (2004)
Guangzhi Gu et al.
Biomaterials, 34(1), 196-208 (2012-10-17)
By taking advantage of the dramatically upregulated expression of matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 in glioblastomas and the powerful transport ability of low molecular weight protamine (LMWP), we constructed an activatable low molecular weight protamine (ALMWP) and conjugated it to
Matthieu Gatineau et al.
American journal of veterinary research, 73(10), 1665-1669 (2012-09-28)
To compare effects of sterilization with hydrogen peroxide gas plasma (HPGP), ethylene oxide, and steam on bioadhesive properties of nylon and polyethylene lines used for stabilization of canine stifle joints. Samples of a 36.3-kg test nylon leader line, 57.8-kg test
Rasmus Bodvik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(38), 13562-13569 (2012-08-31)
Temperature effects on the viscosity and aggregation behavior of aqueous solutions of three different cellulose ethers--methylcellulose (MC), hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), and ethyl(hydroxyethyl)cellulose (EHEC)--were investigated using viscosity and dynamic light scattering measurements as well as cryo-TEM. In all cases, increasing temperature reduces
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Please supply detailed instructions how to open and extract the chemical from its packing container. The form of the vial is not familiar to me and due to chemical's high toxicity and volatile content we need to handle it with extra care.
    1 answer
    1. The ampule may be opened by holding the top firmly with one hand and the body of the ampule in the other hand. Firmly and steadily bend the cap away from the break point or neck until the vial snaps. Dispose of the cap (containing the broken vial top) into a sharps bin. The item is intended for single-use only. Please review the product SDS for recommended personal protective equipment.
      Please see the links below to review products that may be useful in opening ampules:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z693847
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/ampulebreakercollar1234598765
      Helpful?