Merck
CRM40015
Supelco
Chloroethane solution
certified reference material, TraceCERT®, 1000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Szinonimák:
Chloroethane solution, Ethyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H5Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
64.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
1000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Peter J Baker et al.
Macromolecular bioscience, 14(11), 1619-1626 (2014-08-27)
We report the encapsulation of three different proteases in bioinspired silica. Silica particles were formed under mild reaction conditions using cationic amine-rich ethyleneamines as initiators, which resulted in aggregations of nanoscale spheres. Following encapsulation, the proteases were characterized for their