Fontos dokumentumok
49148-U
Supelco
Indoor Air Standard
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Szinonimák:
Indoor Air Quality Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Leírás
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Butyl acetate
    1-Butanol
    2-Butanone
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    Decane
    Decanal
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethylbenzene
    Ethyl alcohol, Pure
    Ethyl acetate
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexane
    Hexadecane
    2,2,4-Trimethylpentane
    (R)-(+)-Limonene
    Mesitylene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (1S)-(-)-alpha-pinene
    (-)-beta-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    1,2,4,5-Tetramethylbenzene
    Toluene
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    Undecane
    m-Xylene
    o-Xylene
    p-Xylene
    Összes mutatása (50)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
122.0 °F
Lobbanási pont (C)
50 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Camilla Vornanen-Winqvist et al.
International journal of environmental research and public health, 15(7) (2018-07-07)
Ventilation system design and operation may significantly affect indoor air quality (IAQ). The aims of this case study were to investigate the functionality of a supply air fan-assisted hybrid ventilation system in a newly built school building with reported IAQ