Fontos dokumentumok
CRM47285
Supelco
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
certified reference material, 15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
About This Item
UNSPSC kód:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
15 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Leírás
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Összes mutatása (15)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup