Merck
48670
Supelco
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA TO-7
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
200 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(N=O)(C)C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Nitrosodimethylamine is a toxic type of N-nitrosamine, which can be commonly synthesized in vivo by intestinal microbiota type of microorganisms. It can undergo reduction to form dimethylamine using zero-valent metal ions like Fe and Zn in the presence of Cu(II) ions.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Jin Woong Kim et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 53(2), 554-563 (2020-07-03)
Liver fibrosis is characterized by the excessive accumulation of extracellular matrix proteins. Electrical conductivity imaging at low frequency can provide novel contrast because the contrast mechanisms originate from the changes in the concentration and mobility of ions in the extracellular
Lactic acid bacteria directly degrade N-nitrosodimethylamine and increase the nitrite-scavenging ability in kimchi
Kim H-S, et al.
Food Control, 71, 101-109 (2017)
The role of Cu (II) in the reduction of N-nitrosodimethylamine with iron and zinc
Han Y, et al.
Chemosphere, 167, 171-177 (2017)
Man-Chun Huang et al.
Food chemistry, 138(1), 227-233 (2012-12-26)
A sensitive procedure, microwave-assisted extraction (MAE) coupled dispersive micro solid-phase extraction (D-μ-SPE), was developed to extract N-nitrosodimethylamine (NDMA) and other six volatile N-nitrosamines (NAms) from meat products. Parameters affecting the efficiency of MAE and D-μ-SPE were systematically investigated. For MAE
R Sferra et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 16(11), 1484-1498 (2012-11-01)
Hepatic fibrosis is characterised by a progressive accumulation of fibrillar extracellular matrix (ECM) proteins, including collagen that occurs in chronic liver diseases. Transforming growth factor-beta1 (TGF-beta)/Smad3 signalling plays a major role in tissue fibrogenesis acting as a potent stimulus of