Merck
CRM47177
Supelco
Formaldehyde-DNPH solution
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), ampule of 1 mL
Szinonimák:
Formaldehyde-2,4-DNPH Solution
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
CARB
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEQLSLWCHGLSML-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ikuo Ueta et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 899-905 (2014-09-10)
A novel miniaturized sample extraction capillary was developed to provide a simple and sensitive method for analyzing gaseous formaldehyde (FA) using conventional high-performance liquid chromatography (HPLC). The extraction capillary was prepared by packing silica gel particles in a stainless steel