Fontos dokumentumok
48486
Vinyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
Acetoxyethylene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 8240,8260
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
88 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
robbanási határérték
13.4 %
kiszerelés
pkg of 1000 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
17.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?