Fontos dokumentumok
1633506
USP
Sulfanilic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mesalazine, sulfadimethoxine, sulfadiazine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
sűrűség
1.4862 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Silver Sulfadiazine
- Sulfamethoxazole
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1