Fontos dokumentumok
Y0001569
Mesalazine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Aminophenol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mesalazine, mesalamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
170-175 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
334.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
168 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)