Fontos dokumentumok
Y0001574
Mesalazine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
mesalazine, mesalamine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)