Fontos dokumentumok
1.06798
Supelco
4-Nitrophenol
pH indicator
Szinonimák:
4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
202-811-7
NACRES:
NA.21
product name
4-Nitrophenol, indicator
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
510 °C
hatékonyság
1024 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.4 (24 °C, 5 g/L in H2O)
bp
279 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
110-114 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 169 °C
oldhatóság
14.8 g/L
sűrűség
1.48 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
550 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Controlled Glycolysis of Poly(ethylene terephthalate): Research shows that using Antimony(III) Oxide for controlled glycolysis of PET under microwave irradiation results in well-defined oligomers, demonstrating its potential for effective polymer degradation (Mohammadi et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Transition range: pH 5.4 - pH 7.5colourless - yellow
Appearance of solution: passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 110 - 114 °C
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
336.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
169.0 °C - closed cup