Merck
241326
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
p-Nitrophenol
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.11
Beilstein:
1281877
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39032018
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder, crystals or chunks
Teszt:
≥99%
gőznyomás
0.6 mmHg ( 120 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
powder, crystals or chunks
öngyulladási hőmérséklet
541 °F
bp
279 °C (lit.)
mp
110-115 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
cold water: moderately soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
The degradation of 4-nitrophenol (4-NP) using cadmium sulphide nanoparticles was studied.
Alkalmazás
4-Nitrophenol (4-NP) can be used to prepare 4-aminophenol (4-AP), a key intermediate for the manufacture of analgesic and antipyretic drugs.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
336.2 °F
Lobbanási pont (C)
169 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
G Sangami et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(3), 2299-2306 (2014-04-22)
An efficient method to degrade 4-nitrophenol (4-NP) using cadmium sulphide nanoparticles (CdS NPs) prepared by a novel method as a photocatalyst in the presence of H2O2 as a free radical generator was developed. To investigate the degradation mechanism, the interaction
Au/graphene hydrogel: synthesis, characterization and its use for catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Li J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(17), 8426-8430 (2012)
Preparation of gold? dendrimer nanocomposites by laser irradiation and their catalytic reduction of 4-nitrophenol.
Hayakawa K, et al.
Langmuir, 19(13), 5517-5521 (2003)
Reduction of 4-nitrophenol to 4-aminophenol over Au nanoparticles deposited on PMMA.
Kuroda K, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 298(1-2), 7-11 (2009)
Kwok Wei Shah et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(10) (2019-05-28)
A novel synthesis of hexagonal gold nanoparticles (Au NPs) via hydrolyzed organosilane (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) using an ultrafast and environmentally friendly method is presented in this study. For the first time, organosilane MPTMS is used for chemical reduction of auric acid