Fontos dokumentumok
N7660
4-Nitrophenol
chromogenic, liquid
Szinonimák:
p-Nitrophenol solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Nitrophenol solution, 10 mM
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
10 mM
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the generation of standard curve for quantifying alkaline phosphatase activity of mesenchymal stem cells
- bone marrow stromal cells (BMSCs)
- for quantifying β-hexosaminidase activity in HeLa cells
- as a standard for calorimetric determination of alkaline phosphatase activity at 405 nm
- for assessing the β-hexosamindase activity
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg