SRP0215
PTP1B full length Active human
recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥55% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥55% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
76 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
tárolási körülmény
(Tightly closed)
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
1.65 mg/mL
technika/technikák
inhibition assay: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PTPN1(5770)
Általános leírás
The gene PTPN1 (protein tyrosine phosphatase-1B) is mapped to human chromosome 20q13.13 and encodes a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. The open reading frame of 1305 bp encodes a protein of 435 amino acids. It is localized at the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum. PTP1B is characterized by a phosphatase catalytic domain and a proline-rich domain.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Gátló
antitest
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)