Fontos dokumentumok
S5922
Salicylic acid
BioXtra, ≥99.0%
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.0%
form
powder or crystals
technika/technikák
tissue culture: suitable (plant)
szennyeződések
≤0.015% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01%
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.44 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Alkalmazás
- Salinity stress management in agriculture: A study demonstrated the application of salicylic acid in ameliorating salinity stress in barley, revealing its potential to enhance crop resilience to saline environments, thereby contributing to sustainable agricultural practices (Hanif et al., 2024).
- Enhanced pharmaceutical gel performance: Research on nitrocellulose for prolonged permeation of Levofloxacin HCl-Salicylic Acid In Situ gel emphasized its utility in enhancing drug delivery systems, particularly in treating bacterial infections with improved efficacy (Khaing et al., 2024).
- Biotechnological production of withanolides: Salicylic acid was applied as an elicitor in the hairy root culture of Withania somnifera, significantly boosting the production of withanolides and phenolic acids, vital for pharmaceutical applications due to their therapeutic properties (Halder and Ghosh, 2024).
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup