Fontos dokumentumok
P6244
Protein Tyrosine Phosphatase 1B human
recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
PTP-1B
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
form
solution
specifikus aktivitás
≥20 units/mg protein
molekulatömeg
37.4 kDa
koncentráció
≥0.5 mg/mL
UniProt elérési szám
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; obesity; cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PTPN1(5770)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1