Fontos dokumentumok
84210
Salicylic acid
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.5% loss on drying
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
158-161 °C
oldhatóság
96% ethanol: 0.1 g/mL, clear
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OCc1ccccc1
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?