Fontos dokumentumok
402192
3-Formyl-6-nitrochromone
99%
Szinonimák:
6-Nitro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
Teszt
99%
mp
157-161 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5NO5/c12-4-6-5-16-9-2-1-7(11(14)15)3-8(9)10(6)13/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBDRQGWTNRIJRV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN1(5770)
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)