Fontos dokumentumok
458848
Allura Red AC
Dye content 80 %
Szinonimák:
Disodium 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-2-naphthalenesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 80%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
red to maroon
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
sűrűség
0.448 g/cm3 at 20 °C (at 976.8 hPa - OECD Test)
ε (extinkciós együttható)
≥20000 at 501-507 nm in water at 0.01 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
Géninformáció
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
Általános leírás
Alkalmazás
- for the determination of fecal neutral sterols (FNS) in mice
- to evaluate its developmental toxicity
- as a coloring reagent for observing the experimental performance of liquid-handling robot
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)