Fontos dokumentumok
383449
3-Formylchromone
97%
Szinonimák:
4-Oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
Forma
solid
mp
151-153 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
ketone
SMILES string
O=CC1=COc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN1(5770)
Általános leírás
Alkalmazás
- Preparation of library of novel (E)-3-(2-arylcarbonyl-3-(arylamino)allyl)-4H-chromen-4-ones, by three-component domino reactions with (E)-3-(dimethylamino)-1-arylprop-2-en-1-ones and anilines under catalyst-free conditions.
- Facile and ecofriendly synthesis of new chromonyl chalcones.
- Synthesis of 3-(2-hydroxybenzoyl)quinolines and 7H-chromeno[3,2-c]quinolin-7-ones.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)