Merck
275034
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
95%
Szinonimák:
9,10-Phenanthrenedione
Méret kiválasztása
25 G
43 600,00 Ft
43 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
43 600,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.21
Beilstein:
608838
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
43 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
209-212 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Általános leírás
The quinones of polycyclic aromatic hydrocarbons are present in abundance in all burnt organic material.[1] On being used to passivate silicon surfaces, it reacts with the dangling bonds on the surface via a heteroatomic Diels-Alder reaction. On account of the Π-electron conjugation, the semi conducting nature of the silicon is unaffected.[2]
Alkalmazás
9,10-Phenanthrenequinon may be used for high quality passivation on silicon (100) surfaces.[2] Quinones may serve as substrates for a variety of flavoenzymes.[1]
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
473.0 °F
Lobbanási pont (C)
245 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P L Chesis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 81(6), 1696-1700 (1984-03-01)
The mutagenicity of various quinones, a class of compounds widely distributed in nature, is demonstrated in the Salmonella TA104 tester strain. The metabolic pathways by which four quinones, menadione, benzo[a]pyrene 3,6-quinone, 9,10-phenanthrenequinone, and danthron, caused mutagenicity in this test system
Toshiyuki Matsunaga et al.
Cell and tissue research, 347(2), 407-417 (2012-01-28)
9,10-Phenanthrenequinone (9,10-PQ), a major quinone in diesel exhaust particles, induces apoptosis via the generation of reactive oxygen species (ROS) because of 9,10-PQ redox cycling. We have found that intratracheal infusion of 9,10-PQ facilitates the secretion of surfactant into rat alveolus.
Toshiyuki Matsunaga et al.
Free radical research, 45(7), 848-857 (2011-06-01)
9,10-Phenanthrenequinone (9,10-PQ), a redox-active quinone in diesel exhausts, triggers cellular apoptosis via reactive oxygen species (ROS) generation in its redox cycling. This study found that induction of CCAAT/enhancer-binding protein-homologous protein (CHOP), a pro-apoptotic factor derived from endoplasmic reticulum stress, participates
Petr Milko et al.
Inorganic chemistry, 48(24), 11734-11742 (2009-11-26)
With the use of the model complexes [(PQ)FeCl(CH(3)O)](+), [(phen)FeCl(CH(3)O)](+), and [(PQ)(phen)FeCl(CH(3)O)](+), where PQ is 9,10-phenanthraquinone and phen is 1,10-phenanthroline, the reactivity of phenanthraquinone in complexes with iron(III) is investigated. It is shown that 9,10-phenanthraquinone takes part in redox processes occurring
Electronic structure and band alignment of 9, 10-phenanthrenequinone passivated silicon surfaces
Avasthi, Sushobhan, et al.
Surface Science, 605(13), 1308-1312 (2011)