Merck
C0644
Sigma-Aldrich
Crystal Ponceau 6R
≥96% purity, powder
Szinonimák:
Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet, Crystal Scarlet, Ponceau 6R
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12N2Na2O7S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
502.43
Colour Index szám:
16250
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Terméknév
Crystal Ponceau 6R, Dye content ≥70 %
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥70%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
Géninformáció
Alkalmazás
Crystal Ponceau 6R has been used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of collagen fibers and erythrocytes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Crystal Ponceau 6R is mainly used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of connective tissue and fibrin.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Histamine, a vasoactive agent with vascular disrupting potential, improves tumour response by enhancing local drug delivery.
Brunstein F, et al.
British Journal of Cancer, 95, 1663-1663 (2006)
Combined orcein and martius scarlet blue (OMSB) staining for qualitative and quantitative analyses of atherosclerotic plaques in brachiocephalic arteries in apoE/LDLR-/- mice.
Gajda M, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 1538-1538 (2017)
Handbook of Histopathological and Histochemical Techniques null