Fontos dokumentumok
105910
Salicylic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
bp
211 °C (lit.)
211 °C/20 mmHg
mp
158-161 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?