SRP0212
PTP1B (1-321)/PTPN1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
molekulatömeg
63.3 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
0.84 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... PTPN1(5770)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2