Merck
W398500
Sigma-Aldrich
Salicylic acid
≥99%, FG
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
FEMA-szám:
3985
Beilstein:
774890
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
8.112
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
nutty; phenolic
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2600
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
Teszt
≥99%
Forma
powder or crystals
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 50 mg/mL
sűrűség
1.44 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
nutty; phenolic
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Related Categories
Általános leírás
Salicylic acid (SA) is a phenolic compound In food industry, it is used as a preservative and also as a component of food-grade resins, polymers, and adhesives. SA is also used as a peeling agent in chemical peeling of skin.
Alkalmazás
  • Insights into the biocontrol and plant growth promotion functions of Bacillus altitudinis strain KRS010 against Verticillium dahliae.: This research presents how salicylic acid might be involved in the biocontrol activities of Bacillus altitudinis, offering insights into its use for sustainable agricultural practices (Shan et al., 2024).
  • Fulvic acid enhancing pyrene biodegradation by immobilized Stenotrophomonas maltophilia: Effect and mechanism.: Explores the synergistic effect of salicylic acid with fulvic acid on the biodegradation processes of toxic compounds, demonstrating its potential in bioremediation technologies (Zhang et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 947-947 (2012)
Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review.
Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 8, 455-455 (2015)
Role of salicylic acid in plants.
Raskin I.
Annual Review of Plant Biology, 43(1), 439-463 (1992)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Salicylic acid: properties, biosynthesis and physiological role.
Popova L, et al.
Bulgarian Journal of Plant Physiology, 23(1-2), 85-93 (1997)