Merck
156507
Sigma-Aldrich
9,10-Phenanthrenequinone
≥99%
Szinonimák:
9,10-Phenanthrenedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.21
Beilstein:
608838
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99%
szennyeződések
<0.1% anthraquinone
mp
209-212 °C (lit.)
λmax
420 nm
SMILES string
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
473.0 °F
Lobbanási pont (C)
245 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Molecular Properties of 9, 10-Phenanthrenequinone and Benzil
Muddasir, H., Lu, P., Gu, C., Wang, Z. M., Yang, S. M., Yang, B., &amp; Ma, Y. G.
Chemical Research in Chinese Universities, 25(6), 950-956 (2009)
9, 10-Phenanthrenequinone binary complexes of iron, cobalt, and nickel
Floriani, C., R. Henzi, and F. Calderazzo
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 23, 2640-2642 (1972)
Electronic structure and band alignment of 9, 10-phenanthrenequinone passivated silicon surfaces
Avasthi, Sushobhan, et al.
Surface Science, 605(13), 1308-1312 (2011)
Toshiyuki Matsunaga et al.
Cell and tissue research, 347(2), 407-417 (2012-01-28)
9,10-Phenanthrenequinone (9,10-PQ), a major quinone in diesel exhaust particles, induces apoptosis via the generation of reactive oxygen species (ROS) because of 9,10-PQ redox cycling. We have found that intratracheal infusion of 9,10-PQ facilitates the secretion of surfactant into rat alveolus.
Petr Milko et al.
Inorganic chemistry, 48(24), 11734-11742 (2009-11-26)
With the use of the model complexes [(PQ)FeCl(CH(3)O)](+), [(phen)FeCl(CH(3)O)](+), and [(PQ)(phen)FeCl(CH(3)O)](+), where PQ is 9,10-phenanthraquinone and phen is 1,10-phenanthroline, the reactivity of phenanthraquinone in complexes with iron(III) is investigated. It is shown that 9,10-phenanthraquinone takes part in redox processes occurring