Fontos dokumentumok
247588
Salicylic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
Teszt
≥99.0%
szennyeződések
H2SO4, passes test (darkened)
izzítási maradék
≤0.01%
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Általános leírás
Alkalmazás
- as one of the chemical compound in exposure-based validation of in vitro gastrulation model employed in developmental toxicity screening assays
- as a reference standard in salicylate quantification by reverse-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?