Fontos dokumentumok
523763
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
99%
Szinonimák:
2,6-Naphthalic acid
Teszt
99%
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN1(5770)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)