Merck
T6146
Sigma-Aldrich
Trypan Blue
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Direct blue 14, Niagara blue reagent, blue live/dead cell assay
About This Item
Lineáris képlet:
C34H24N6O14S4Na4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
960.81
Colour Index szám:
23850
Beilstein:
4360496
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ~40%
kiszerelés
glass bottle of 100 g
glass bottle of 25 g
glass bottle of 5 g
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tissue processing: suitable
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLNADSQYFUSGOU-UHFFFAOYSA-J
Géninformáció
Általános leírás
The trypan blue dye is an azo dye, derived from toluidine. It is soluble in water and has a molecular weight of 961 g/mol.
Alkalmazás
Trypan blue has been used:
  • in cell viability assay
  • to determine the number of living and necrotic cells by staining with 0.2% trypan blue solution.
  • to stain plant tissue in order to to visualize cell death
Biokémiai/fiziológiai hatások
The trypan blue dye is useful to differentiate the dead and live cells based on the cell′s ability to take up or exclude the dye. A viable cell is assumed to possess an intact cell membrane and hence excludes this dye and the cytoplasm appears clear. While on the other hand non-viable cells shows a blue cytoplasm.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Plant tissue trypan blue staining during phytopathogen infection.
Fernandez NB, et al.
Bio-protocol (2016)
Acanthamoeba: Biology and Pathogenesis, 85-85 (2009)
Trypan blue exclusion test of cell viability
Strober W
Current Protocols in Immunology, 21(1), A-3B (1997)
Knockdown of PSMB7 induces autophagy in cardiomyocyte cultures: possible role in endoplasmic reticulum stress
Kyrychenko VO. et al.
Pathobiology, 81(1), 8-14 (2014)
A histological analysis of lens capsules stained with trypan blue for capsulorrhexis in phacoemulsification cataract surgery
Singh AJ, et al.
Eye (London, England), 17(5), 567-567 (2003)
Cikkek
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.
Protocols
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.