Fontos dokumentumok
46955
Fluorescein
for fluorescence, free acid
Szinonimák:
Acid Yellow 73
About This Item
Javasolt termékek
grade
for fluorescence
Minőségi szint
technika/technikák
titration: suitable
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
Általános leírás
Alkalmazás
- in the permeability assay of Caco-2 cells
- to test its suitability to serve as lifetime fluorescence standards
- as a fluorophore for the fast recovery of fluorescence peaks and fluorophore concentration in the presence of hemoglobin
- as a fluorescent probe in oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
A fluoreszcencia élettartam mérés előnyös az intenzitás alapú mérésekkel szemben. Alkalmazásai közé tartoznak a fluoreszcencia élettartam-mérések, az érzékelés és az FLI.
Developed in the last several years, fluorescence quenching microscopy (FQM) has enabled rapid, inexpensive, and high-fidelity visualization of two-dimensional (2D) materials such as graphene-based sheets and MoS2.