Fontos dokumentumok
SML1923
A-395 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(3R,4S)-1-(7-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)-4-{4-[4-(methanesulfonyl)piperazin-1-yl]phenyl}-N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=CC2=C1C(N3C[C@H](C(C=C4)=CC=C4N5CCN(S(C)(=O)=O)CC5)[C@@H](N(C)C)C3)CC2
Biokémiai/fiziológiai hatások
A-395N is the negative control for the active enantiomer, A-395. A-395N is available from Sigma. To learn more about and purchase A-395N, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3