Fontos dokumentumok
OAW42
85073102, human ovary, Epithelial
Szinonimák:
OAW-42 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human ovary
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 86
morfológia:
Epithelial
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
OAW42, 85073102
biológiai forrás
human ovary
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 86
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human ovarian tumour epithelial
Sejtvonal leírása
From an ascites of patient with ovarian cystadenocarcinoma. Has retained ability to form free floating cysts in vitro and produces extracellular matrix. Has defined chemosensitivity pattern. Valuable for studies on biology of human ovarian cancer.
Alkalmazás
OAW42 has been used to investigate the cytotoxic potential of histone deacetylase 1 as a target for ovarian cancer immunotherapy and to study the effects of tazemetostat, a potent and selective EZH2 inhibitor, on OAW42 cell lines.
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 8
THO1: 6,7
TPOX: 8,11
vWA: 15,16
Táptalaj
DMEM + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 20 IU/l Bovine Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)