07-030
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3K4me2, Histone H3 (di methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
unpurified
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
Tetrahymena sp., human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
dimethylation (Lys4)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
5 μL of a previous lot immunoprecipitated methylated Histone H3 from 1 x 106 3T3/A31 cells.
Immunocytochemistry:
1:500 dilution of a previous lot showed positive immunostaining for methylated Histone H3 in L6 cells fixed with 4% paraformaldehyde and permeabilized using 0.1% Triton X-100.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis: 1:2000-1:10,000 dilution of this antibody detected methylated Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
1:2000-1:5000 dilution of a previous lot detected methylated Histone H3 in acid extracted proteins from HeLa and tetrahymena cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1