Fontos dokumentumok
H7750
DL-Histidine
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
(±)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Histidine, ≥99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
mp
273 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
0.5 M HCl: soluble
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
NC(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.